Få mere at vide
4-Nitrophenethylalkohol, 99%
Artikelnummer. 15505056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15505056 10 g 10g
15515056 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179610100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 100-27-6 | C8H9NR.3 | 167,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-27-6
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
InChI nøgle IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenethyl alcohol
Smeltepunkt 56.0°C to 57.0°C
Kogepunkt 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Lineær formel O2NC6H4CH2CH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06,II,238
Formel vægt 167.16
Procent renhed 99%