Få mere at vide
4-Nitrophenethyl alcohol, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenethyl alcohol |
| CAS | 100-27-6 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| MDL nummer | MFCD00010202 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=[N+](C1=CC=C(C=C1)CCO)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Procent renhed | 99% |