Få mere at vide
4-Nitronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31102503
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31102503 5 g
31092399 25 g
31101376 100 g
31099018 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31102503 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitronaphthalen-1-ol
CAS 605-62-9
Molekylær formel C10H7NO3
MDL nummer MFCD02179392
Mængde 5 g
SMIL OC1=C2C=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Procent renhed 98%