Få mere at vide
4-Nitronaphthalen-1-amine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitronaphthalen-1-amine |
| CAS | 776-34-1 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00004026 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | NC1=CC=C(C2=C1C=CC=C2)[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhed | 97% |