Få mere at vide
4-Nitroimidazol, Mikromol
Artikelnummer. 17993086
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993086 100 mg
30461689 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0012.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitroimidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H3 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
SMIL [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
IUPAC navn 4-nitro-1H-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 113.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 113,0225 g/mol