Få mere at vide
4-nitroimidazol, 97%
Artikelnummer. 11439693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439693 100 g 100g
11419693 5 g 5g
11429693 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12458.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-38-6
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00005196
InChI nøgle VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC navn 5-nitro-lH-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroimidazole
Smeltepunkt ∼303 °C (dekomponering)
Flammepunkt >200 °C (392 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 2815
Formel vægt 113.08
Procent renhed 97%