Få mere at vide
4-Nitroimidazole, 97%
Artikelnummer. 11429693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429693 25 g 25g
11419693 5 g 5g
11439693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12458.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-38-6
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00005196
InChI nøgle VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC navn 5-nitro-lH-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroimidazole
Smeltepunkt ∼303°C (decomposition)
Flammepunkt >200°C (392°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2815
Formel vægt 113.08
Procent renhed 97%