Få mere at vide
4-Nitroguaiacol, TRC
Artikelnummer. 30483664
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30483664 1 g
1 options
Artikelnummer. 30483664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4959601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroguaiacol
CAS 3251-56-7
Molekylær formel C7 H7 N O4
Mængde 1 g
Synonym Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro-
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMIL COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 169.13
Formel vægt 169.0375