Få mere at vide
4-Nitrofluorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoronitrobenzene |
| CAS | 350-46-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 F N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 1-fluor-4-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.1 |
| Formel vægt | 141.0226 |