Få mere at vide
4-Nitrocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrocinnamic Acid |
| CAS | 619-89-6 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O4 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.16 |
| Formel vægt | 193.0375 |