Få mere at vide
4-Nitrocinnamaldehyd, overvejende trans, 98%
Artikelnummer. 11420353
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420353 25 g 25g
11410353 5 g 5g
11364689 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11467.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1734-79-8 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Doebner-Miller-reaktionen af 4-nitrocinnamaldehydet og 2-methylanilinen i koncentreret HCl giver den tilsvarende 8-methyl-2-phenylquinolin (3: R = 4'-N02) direkte. Den asymmetriske Friedel-Crafts-type alkylering i vandige medier reaktion af 4-Nitrocinnamaldehydr med N-methylindol under anvendelse af trifluoreddikesyre (TFA) salt af det PEG-PS-understøttede prolylpeptid med polyleucin-tether som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd er blevet anvendt til fremstilling af 2,2a-[(E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1,1-diyl]bis(3-hydroxy-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-on).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Doebner-Miller reaktion 4-nitrocinnamaldehyd og 2-methylanilin i koncentreret HC1 giver den tilsvarende 8-methyl-2-phenylquinolin (3: R = 4′ -N02) direkte. Den asymmetriske Friedel-Crafts-type alkylering i vandige medier reaktion af 4-Nitrocinnamaldehydr med N-methylindol under anvendelse af trifluoreddikesyre (TFA) salt af det PEG-PS-understøttede prolylpeptid med polyleucin-tether som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd er blevet brugt til fremstilling af 2, 2′ -[(E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1,1-diyl]bis(3-hydroxy-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-on).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1734-79-8
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD00007379
InChI nøgle ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
PubChem CID 5354135
IUPAC navn (E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enal
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrocinnamaldehyde
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 138 °C til 142 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
Beilstein 1565424
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%