Få mere at vide
4-Nitrocinnamaldehyd, overvejende trans, 98%
Artikelnummer. 11410353
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410353 5 g 5g
11420353 25 g 25g
11364689 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11467.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1734-79-8 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Doebner-Miller-reaktionen af 4-nitrocinnamaldehydet og 2-methylanilinen i koncentreret HCl giver den tilsvarende 8-methyl-2-phenylquinolin (3: R = 4'-N02) direkte. Den asymmetriske Friedel-Crafts-type alkylering i vandige medier reaktion af 4-Nitrocinnamaldehydr med N-methylindol under anvendelse af trifluoreddikesyre (TFA) salt af det PEG-PS-understøttede prolylpeptid med polyleucin-tether som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd er blevet anvendt til fremstilling af 2,2a-[(E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1,1-diyl]bis(3-hydroxy-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-on).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Doebner-Miller reaktion 4-nitrocinnamaldehyd og 2-methylanilin i koncentreret HC1 giver den tilsvarende 8-methyl-2-phenylquinolin (3: R = 4′ -N02) direkte. Den asymmetriske Friedel-Crafts-type alkylering i vandige medier reaktion af 4-Nitrocinnamaldehydr med N-methylindol under anvendelse af trifluoreddikesyre (TFA) salt af det PEG-PS-understøttede prolylpeptid med polyleucin-tether som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd er blevet brugt til fremstilling af 2, 2′ -[(E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1,1-diyl]bis(3-hydroxy-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-on).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1734-79-8
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD00007379
InChI nøgle ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
PubChem CID 5354135
IUPAC navn (E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enal
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrocinnamaldehyde
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
Beilstein 1565424
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrocinnamaldehyde