Få mere at vide
4-Nitrocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrocatechol |
| CAS | 3316-09-4 |
| Molekylær formel | C6H5NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Nitro-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene;3,4-Dihydroxy-1-nitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.11 |
| Formel vægt | 155.0219 |