Få mere at vide
4-nitrokatekolsulfat dikaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30483073
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483073 500 mg
30473245 250 mg
30482388 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN493753500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14528-64-4
Molekylær formel C6H3K2NO7S
Molekylvægt (g/mol) 311.35
Synonym Dipotassium 2-hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate, Dipotassium Nitrocatechol Sulfate, N493753
IUPAC navn dikalium; (5-nitro-2-oxidophenyl) sulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 310.8904
Procent renhed >95%