Få mere at vide
4-Nitrocatechol, 98+%
Artikelnummer. 11450063
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450063 5 g 5g
11460063 25 g 25g
11470063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12122.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
4-nitrocatechol (4ncat) er en egnet ligand til amperometrisk bestemmelse af Al(III) ved miljøkoncentrationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-nitrocatechol (4ncat) er en egnet ligand
til amperometrisk bestemmelse af Al(III) ved miljøkoncentrationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3316-09-4
MDL nummer MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrocatechol
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Molekylær formel C6H5NO4
Mængde 5 g
Beilstein 1867508
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formel vægt 155.11
Procent renhed ≥98%