Få mere at vide
4-Nitrocatechol, 97%
Artikelnummer. 10163560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163560 5 g Glasflaske 5g
10429440 10 g Glasflaske 10g
10258063 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3316-09-4
Molekylær formel C6H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 155.11
MDL nummer MFCD00007242
InChI nøgle XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrocatechol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 06, 788
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formel vægt 155.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrocatechol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.