Få mere at vide
4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 147.0532 |