missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30471992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471992 10 g
30479002 1 g
30465965 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49581010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13013-02-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Synonym 4-Nitrobutanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Nitrobutanoate, Methyl 4-Nitrobutyrate, NSC 126459
IUPAC navn methyl 4-nitrobutanoate
SMIL COC(=O)CCC[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Formel vægt 147.0532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.