Få mere at vide
4-nitrobenzylamin hydrochlorid, 94%
Artikelnummer. 11430367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430367 1 g 1g
11440367 5 g 5g
11450367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21748.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18600-42-5 | C7H9ClN2O2 | 188,611 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18600-42-5
Molekylær formel C7H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.611
MDL nummer MFCD00012863
InChI nøgle SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 255°C to 257°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3629994
Formel vægt 188.62
Procent renhed 97%