missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate |
| CAS | 82551-63-1 |
| Molekylær formel | C11 H9 N3 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O5/c1-7(15)10(13-12)11(16)19-6-8-2-4-9(5-3-8)14(17)18/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl)methyl 2-diazo-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.206 |
| Formel vægt | 263.054 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?