Få mere at vide
4-nitrobenzylchloroformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzyl Chloroformate |
| CAS | 4457-32-3 |
| Molekylær formel | C8H6ClNO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Chloroformic Acid p-Nitrobenzyl Ester, 4-Nitrobenzyl Chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrobenzyl Chloroformate, p-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrocarbobenzoxy Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)Cl)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl)methylcarbonochloridat |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.69 |
| Formel vægt | 214.9985 |