Få mere at vide
4-nitrobenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30482390
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30482390 100 g
1 options
Artikelnummer. 30482390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN493640100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl Bromide
CAS 100-11-8
Molekylær formel C7H6BrNO2
Mængde 100 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, alpha-Bromo-p-nitro-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Bromomethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzyl Bromide, 4-Nitrophenylmethyl Bromide, NSC 4609, p-(Bromomethyl)nitrobenzene, p-Nitro-alpha-bromotoluene, p-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-nitrotoluene, alpha-Bromo-p-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 216.03
Formel vægt 214.9582