missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrobenzyl Acetoacetate, TRC

Artikelnummer. 30482597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482597 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49543010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzyl Acetoacetate
CAS 61312-84-3
Molekylær formel C11H11NO5
Mængde 10 g
Synonym 4-Nitrobenzyl Acetylacetate, p-Nitrobenzyl 3-Oxobutanoate, p-Nitrobenzyl Acetoacetate
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5/c1-8(13)6-11(14)17-7-9-2-4-10(5-3-9)12(15)16/h2-5H,6-7H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methyl 3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 237.21
Formel vægt 237.0637
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.