missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrobenzyl (4R,5S,6S)-3-[(Diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30479560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479560 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49365025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-Nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-Diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
CAS 90776-59-3
Molekylær formel C29 H27 N2 O10 P
Mængde 25 g
Synonym 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-','(4-nitrophenyl)methyl ester','(4R,5R,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-','(4-nitrophenyl)methyl ester','[4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, 4-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-[(diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-diphenylphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5S,6S)-3-(diphenoxy)phosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.1]hept-2-ene-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C29H27N2O10P/c1-18-25-24(19(2)32)28(33)30(25)26(29(34)38-17-20-13-15-21(16-14-20)31(35)36)27(18)41-42(37,39-22-9-5-3-6-10-22)40-23-11-7-4-8-12-23/h3-16,18-19,24-25,32H,17H2,1-2H3/t18-,19-,24-,25-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])OP(=O)(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 594.51
Formel vægt 594.1403
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.