missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrobenzyl 1-Thio-Beta-D-galactopryranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrobenzyl-1-thio beta-D-Galactopryranoside |
| CAS | 35785-19-4 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O7 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO7S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(21-9)22-6-7-1-3-8(4-2-7)14(19)20/h1-4,9-13,15-18H,5-6H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](SCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(4-nitrophenyl)methylsulfanyl]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.34 |
| Formel vægt | 331.0726 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?