Få mere at vide
4-Nitrobenzoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 75°C |
| Kogepunkt | 155°C/20 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007345 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride, 4-Nitrobenzoyl chloride |