Få mere at vide
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10337610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337610 5 g Glasflaske 5g
10497920 100 g Glasflaske 100g
10041570 250 g Glasflaske 250g
10503701 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10337610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-04-3
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.56
MDL nummer MFCD00007345
InChI nøgle SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC navn 4-nitrobenzoylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Farve Gul
Kogepunkt 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COCl
Mængde 5 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Merck Index 15, 6677
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Formel vægt 185.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.