Få mere at vide
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11474224
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474224 1000 g 1000g
11374689 10 g 10g
11484224 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12543.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
4-Nitrobenzoylchlorid anvendes til fremstilling af polysubstituerede furanonaphthoquinoiner. Det er også involveret i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering og cycloadditionsreaktioner. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzoylchlorid anvendes til fremstilling af polysubstituerede furanonaphthoquinoiner. Det er også involveret i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering og cycloadditionsreaktioner. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
terahydrofuran, dichlormethan, chloroform og pyridin.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-04-3
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.56
MDL nummer MFCD00007345
InChI nøgle SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC navn 4-nitrobenzoylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoyl chloride
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Tæthed 1.53
Kogepunkt 155°C (15 mmHg)
Flammepunkt 102°C (215°F)
Lugt Characteristic
Mængde 1000 g
FN nummer UN3261
Beilstein 473192
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6590
Opløselighedsinformation Soluble in terahydrofuran,dichloromethane,chloroform and pyridine.
Formel vægt 185.57
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P404-Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride