Få mere at vide
4-nitrobenzoylchlorid, 98%
Beskrivelse
4-Nitrobenzoylchlorid anvendes til fremstilling af polysubstituerede furanonaphthoquinoiner. Det er også involveret i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering og cycloadditionsreaktioner. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrobenzoylchlorid anvendes til fremstilling af polysubstituerede furanonaphthoquinoiner. Det er også involveret i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering og cycloadditionsreaktioner. Yderligere anvendes det som et mellemprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
terahydrofuran, dichlormethan, chloroform og pyridin.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzoyl chloride |
| Smeltepunkt | 71 °C til 74 °C |
| Tæthed | 1.53 |
| Kogepunkt | 155 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 102 °C (215 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 473192 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |