Få mere at vide
4-Nitrobenzonitrile-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzonitrile-D4 |
| CAS | 1219798-46-5 |
| Molekylær formel | C7 D4 N2 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-nitro- (ACI), 4-Nitrobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Nitrobenzonitrile-d4, 4-Nitrobenzonitrile-D4, p-Cyanonitrobenzene-d4, 1-Cyano-4-nitrobenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.1435 |
| Formel vægt | 152.0524 g/mol |
| Vis mere |