Få mere at vide
4-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30468827
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30468827 100 g
1 options
Artikelnummer. 30468827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN493550100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Molekylær formel C7 H5 N O4
Mængde 100 g
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219