Få mere at vide
4-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30484165
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30484165 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30484165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4935501KG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Molekylær formel C7 H5 N O4
Mængde 1 kg
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219