Få mere at vide
4-nitrobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17991866
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17991866 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17991866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1255.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-nitrobenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrobenzoic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid, 4-Aminobenzoic Acid Impurity A, Benzocaine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 167,0219 g/mol