Få mere at vide
4-Nitrobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzoic Acid-d4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 171.047 |