Få mere at vide
4-nitrobenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11499146
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499146 10 g 10g
11409156 50 g 50g
11419156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499146 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18016.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Add to basket
CAS: 636-97-5 | C7H7N3O3 | 181,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 636-97-5
Molekylær formel C7H7N3O3
Molekylvægt (g/mol) 181.151
MDL nummer MFCD00007604
InChI nøgle FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
PubChem CID 3693744
ChEBI CHEBI:66928
IUPAC navn 4-nitrobenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzhydrazide
Smeltepunkt ∼216 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 519882
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%