Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-74-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O4 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.62 |
| Formel vægt | 220.955 |