Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Descrizione
4-Nitrobenzensulfonylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler som foscmprenavir, darunavir og amprenavir. Det er involveret i fremstillingen af N-nosyl-alfa-aminosyre til peptidsyntese. Det bruges også til stereoselektivα -glucosylering af delvist beskyttede kulhydrater i forbindelse med sølvtrifluormethansulfonat, N,N-dimethylacetamid og triethylamin. Det er almindeligt anvendt til syntese af hydroxylaminer af sulfadiazin, sulfamethoxazol og [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridin, nbs = 4-nitrobenzensulfonat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrobenzensulfonylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler som foscmprenavir, darunavir og amprenavir. Det er involveret i fremstillingen af N-nosyl-alfa-aminosyre til peptidsyntese. Det bruges også til stereoselektivα -glucosylering af delvist beskyttede kulhydrater i forbindelse med sølvtrifluormethansulfonat, N,N-dimethylacetamid og triethylamin. Det er meget udbredt til syntese af hydroxylaminer af sulfadiazin, sulfamethoxazol og [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2)′ -bipyridin, nbs = 4-nitrobenzensulfonat).
Opløselighed
Opløselig i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Specifica
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 76°C to 80°C |
| Kogepunkt | 143°C to 144°C (1.5 mmHg) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 746543 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride and ethyl acetate. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzensulfonylchlorid |
| Formel vægt | 221.62 |
| Show More |