Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11418427
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418427 25 g 25g
11428427 100 g 100g
11438427 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18512.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221,61 g/mol
4-Nitrobenzensulfonylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler som foscmprenavir, darunavir og amprenavir. Det er involveret i fremstillingen af N-nosyl-alfa-aminosyre til peptidsyntese. Det bruges også til stereoselektivα -glucosylering af delvist beskyttede kulhydrater i forbindelse med sølvtrifluormethansulfonat, N,N-dimethylacetamid og triethylamin. Det er almindeligt anvendt til syntese af hydroxylaminer af sulfadiazin, sulfamethoxazol og [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridin, nbs = 4-nitrobenzensulfonat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrobenzensulfonylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler som foscmprenavir, darunavir og amprenavir. Det er involveret i fremstillingen af N-nosyl-alfa-aminosyre til peptidsyntese. Det bruges også til stereoselektivα -glucosylering af delvist beskyttede kulhydrater i forbindelse med sølvtrifluormethansulfonat, N,N-dimethylacetamid og triethylamin. Det er meget udbredt til syntese af hydroxylaminer af sulfadiazin, sulfamethoxazol og [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2)′ -bipyridin, nbs = 4-nitrobenzensulfonat).
Opløselighed
Opløselig i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-74-8
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.61
MDL nummer MFCD00007445
InChI nøgle JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Kogepunkt 143 °C til 144 °C (1,5 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 746543
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid og ethylacetat. Uopløselig i vand.
IUPAC navn 4-nitrobenzensulfonylchlorid
Formel vægt 221.62
Procent renhed 97%