Få mere at vide
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 10290031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10290031
Brand: Thermo Scientific Acros 415851000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-74-8
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.61
MDL nummer MFCD00007445
InChI nøgle JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC navn 4-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO2ClC6H4NO2
Mængde 100 g
Beilstein 11, 72
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 221.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver