Få mere at vide
4-nitrobenzensulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 10238083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10238083 5 g Glasflaske 5g
10791442 25 g Glasflaske 25g
10290031 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10238083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415850050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-74-8
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.61
MDL nummer MFCD00007445
InChI nøgle JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC navn 4-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75 °C til 80 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 143 °C til 144 °C (2,0 hPa)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO2ClC6H4NO2
Mængde 5 g
Beilstein 11, 72
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 221.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver