missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrobenzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzenemethanol |
| CAS | 619-73-8 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, 4-Nitrobenzyl alcohol, NSC 5389, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol, p-Nitrobenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0426 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?