Få mere at vide
4-Nitrobenzenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30470972
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30470972 10 g
1 options
Artikelnummer. 30470972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49352010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzenemethanol
CAS 619-73-8
Molekylær formel C7H7NO3
Mængde 10 g
Synonym (4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, 4-Nitrobenzyl alcohol, NSC 5389, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol, p-Nitrobenzyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
SMIL OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0426