Få mere at vide
4-Nitrobenzendiazonium Tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 456-27-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 N3 O2 . B F4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzendiazonium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.92 |
| Formel vægt | 237.0333 |