Få mere at vide
4-nitrobenzenboronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 15499617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499617 1 g 1g
15409627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52848.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 171364-83-3 | C12H16BNO4 | 249,073 g/mol
4-Nitrobenzenboronsyre pinacol ester er en reaktant involveret i syntese af arylazider, arylering af allylchlorider, syntese af RNA-konjugater, alkoxycarbonylering, syntese af mTOR og PI3K-hæmmere som antitumormidler, elektrooxidativ syntese af biaryl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitrobenzenboronsyre pinacol ester er en reaktant involveret i syntese af arylazider, arylering af allylchlorider, syntese af
RNA-konjugater, alkoxycarbonylering, syntese af mTOR og PI3K-hæmmere som antitumormidler, elektro-biarylsyntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-83-3
Molekylær formel C12H16BNO4
Molekylvægt (g/mol) 249.073
MDL nummer MFCD02179437
InChI nøgle LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
PubChem CID 2773555
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 108 °C til 109 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 249.08
Procent renhed 98%