Få mere at vide
4-nitrobenzenboronsyre, 95%
Artikelnummer. 11312939
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312939 1 g 1g
11322939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27767.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166,93 g/mol
Det er reagens, der anvendes til ligandfri palladium-katalyserede Suzuki-Miyaura-krydskoblinger, ruthenium-katalyseret direkte arylering af benzyliske sp3-carboner af acykliske aminer, Diels-Alder- eller CH-aktiveringsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura-kobling og tandem-amino-palladium-carbonyl-kata- og tandem-amino-palladium-kata N-arylering af phenylurinstof ved brug af kobberacetylacetonatkatalysator, miljøvenlig one-pot syntese gennem en dobbelt aryleringsproces, kobbermedieret cyanering, kobberkatalyserede aryleringer regioselektive glycosyleringer. Suzuki-koblinger efterfulgt af aryleringer, røntgenabsorption på rhodiumpodet hydrotalcitkatalysator til heterogen 1,4-additionsreaktion af organoborreagenser til elektronmangelfulde olefiner. Det bruges til fremstilling af combretastatin-analoger som potentielle antitumormidler og human immundefektvirus (HIV) proteasehæmmere med antivirale virkninger mod lægemiddelresistente vira
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er reagens, der anvendes til ligandfri palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura krydskoblinger, rutheniumkatalyseret direkte arylering af benzyliske sp3-carbonatomer af acykliske aminer, Diels-Alder- eller CH-aktiveringsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura-kobling og intrakat-palladium-carbonylamino-annulering og tandem-palladium-carbonylering. N-arylering af phenylurinstof ved brug af kobberacetylacetonatkatalysator, miljøvenlig one-pot syntese gennem en dobbelt aryleringsproces, kobbermedieret cyanering, kobberkatalyserede aryleringer regioselektive glycosyleringer. Suzuki-koblinger efterfulgt af aryleringer, røntgenabsorption på rhodiumpodet hydrotalcitkatalysator til heterogen 1,4-additionsreaktion af organoborreagenser til elektronmangelfulde olefiner. Det bruges til fremstilling af combretastatin-analoger som potentielle antitumormidler og human immundefektvirus (HIV) proteasehæmmere med antivirale aktiviteter mod lægemiddelresistente vira
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24067-17-2
Molekylær formel C6H6BNO4
Molekylvægt (g/mol) 166.93
MDL nummer MFCD00161360
InChI nøgle NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
IUPAC navn (4-nitrophenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽285°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.93
Procent renhed 95%