missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrobenzeneazomalononitrile, TRC

Artikelnummer. 30468558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468558 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4932752G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzeneazomalononitrile
CAS 1080-02-0
Molekylær formel C9 H5 N5 O2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C9H5N5O2/c10-5-8(6-11)13-12-7-1-3-9(4-2-7)14(15)16/h1-4,8H/b13-12+
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=NC(C#N)C#N
IUPAC navn 2-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]propanedinitrile
Molekylvægt (g/mol) 215.17
Formel vægt 215.0443
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.