Få mere at vide
4-Nitrobenzamidine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzamidine','Hydrochloride |
| CAS | 15723-90-7 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)10(11)12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.61 |
| Formel vægt | 201.0305 |