Få mere at vide
4-Nitrobenzaldoxime, 98%
Artikelnummer. 11412947
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15525.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1129-37-9 | C7H6N2O3 | 166.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-37-9
Molekylær formel C7H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00007377 MFCD00007377 MFCD00151329 MFCD00151329 MFCD00165078
InChI nøgle WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Synonym syn-4-nitrobenzaldoxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, p-nitrobenzaldoxime, anti-p-nitrobenzaldoxime, p-nitro-anti-benzaldoxime, wln: wnr d1unq, e-4-nitrobenzaldehyde oxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, cis, 1z-4-nitrobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, p-nitro-, oxime, z
PubChem CID 5374047
SMIL O\N=C\C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzaldoxime
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 973581
IUPAC navn (E)-N-[(4-nitrophenyl)methylidene]hydroxylamine
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98%