Få mere at vide
4-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30478431
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30478431 100 g
1 options
Artikelnummer. 30478431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN492130100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Molekylær formel C7 H5 N O3
Mængde 100 g
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Formel vægt 151.0269