Få mere at vide
4-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839330
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15839330 100 g
15829330 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839330 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8067660100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-16-8
Grad Research
Molekylær formel 4-(NO2)C6H4CHO
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Tekniske data
Smeltepunkt 101°C to 104°C
MDL nummer MFCD00007346
Mængde 100 g
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde, 4-Nitrobenzaldehyde